Learn More
Azlon™ runde Enghalsflaschen aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Runde AzlonTM Enghalsflaschen aus Polypropylen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
- Transparente, steife Polypropylen-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
- Strapazierfähig und sehr langlebig
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
- Gute allgemeine chemische Beständigkeit
- Großpackungen enthalten die gleiche Anzahl an Flaschen und Verschlüssen, die separat verpackt sind
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4,22 oz. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 10/Packung |
| Verschlussfarbe | Durchscheinend |
| Zertifizierung/Konformität | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Mehr anzeigen |