Learn More
Azlon™ runde Enghalsflaschen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10419704
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10419704
Marke: Azlon BNP2000P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. Azlon™ Runde Polypropylen-Enghalsflaschen sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Runde AzlonTM Enghalsflaschen aus Polypropylen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
  • Transparente, steife Polypropylen-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
  • Strapazierfähig und sehr langlebig
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
  • Gute allgemeine chemische Beständigkeit
  • Großpackungen enthalten die gleiche Anzahl an Flaschen und Verschlüssen, die separat verpackt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 67,62 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 27 mm
Material Polypropylen
Menge 5/Pckg.
Verschlussfarbe Durchscheinend
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 240 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 9,44 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 121 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein