Learn More
Azlon™ runde Enghalsflaschen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10472395
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10472395 150 ml 10 Stück
10044514 30 ml 10 Stück
15757997 30 ml 1 Stück
10004564 60 ml 10 Stück
12551446 100 ml 10 Stück
10278304 125 ml 10 Stück
15787997 125 ml 1 Stück
15797997 150 ml 1 Stück
10175564 250 ml 10 Stück
15708007 250 ml 1 Stück
10490655 500 ml 10 Stück
15718007 500 ml 1 Stück
10207774 1000 ml 5 Stück
15728007 1000 ml 1 Stück
10419704 2000 ml 5 Stück
15738007 2000 ml 1 Stück
16 options
Artikelnummer. 10472395
Marke: Azlon BNP0150PN
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. Azlon™ Runde Polypropylen-Enghalsflaschen sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Runde AzlonTM Enghalsflaschen aus Polypropylen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
  • Transparente, steife Polypropylen-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
  • Strapazierfähig und sehr langlebig
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
  • Gute allgemeine chemische Beständigkeit
  • Großpackungen enthalten die gleiche Anzahl an Flaschen und Verschlüssen, die separat verpackt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Material Polypropylen
Menge 10/Packung
Verschlussfarbe Durchscheinend
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 116 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Schraubkappe