Learn More
Azlon™ runde Enghalsflaschen aus Polypropylen
Artikelnummer. 15718007
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15718007
Marke: Azlon BNP0500P
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. Azlon™ Runde Polypropylen-Enghalsflaschen sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Runde AzlonTM Enghalsflaschen aus Polypropylen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
  • Transparente, steife Polypropylen-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
  • Strapazierfähig und sehr langlebig
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
  • Gute allgemeine chemische Beständigkeit
  • Großpackungen enthalten die gleiche Anzahl an Flaschen und Verschlüssen, die separat verpackt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Translucent
Material Polypropylene
Anzahl pro Packung 110
Verpackung Bulk
Menge 110/Pk.
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 160 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Schraubkappe