Learn More
Azlon™ runde Enghalsflaschen aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Runde AzlonTM Enghalsflaschen aus Polypropylen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
- Transparente, steife Polypropylen-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
- Strapazierfähig und sehr langlebig
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
- Gute allgemeine chemische Beständigkeit
- Großpackungen enthalten die gleiche Anzahl an Flaschen und Verschlüssen, die separat verpackt sind
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 mL |
| Farbe | Translucent |
| Material | Polypropylene |
| Anzahl pro Packung | 1200 |
| Verpackung | Bulk |
| Menge | 1200/Pk. |
| Öffnung | Eng |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 67 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 33 mm |
| Mehr anzeigen |