Learn More
Azlon™ PTFE-Schliffmanschetten
Artikelnummer. 11363714
Change view
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/50
55/44
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Anzahl Standard-Konusverbindungen unitSize
11363714 14/23 10 Stück
11373714 19/26 10 Stück
11383714 24/29 10 Stück
10223610 34/35 10 Stück
12613072 40/38 10 Stück
12541456 45/50 10 Stück
11393714 29/32 10 Stück
10446860 55/44 10 Stück
8 options
Artikelnummer. 11363714
Marke: Azlon SWN961
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus reinem PTFE für hervorragende chemische, Korrosions- und Kontaminationsbeständigkeit, hohe thermische Stabilität und gute Biegeeigenschaften. Azlon™ PTFE-Manschetten bilden eine fettfreie, gasdichte Dichtung für geschliffene Glasverbindungen. Erhältlich in Standardgelenkgrößen für eine genaue Passform.
Hergestellt aus reinem PTFE für hervorragende chemische, Korrosions- und Kontaminationsbeständigkeit, hohe thermische Stabilität und gute Biegeeigenschaften.Azlon™ PTFE-Manschetten bilden eine fettfreie, gasdichte Dichtung für geschliffene Glasverbindungen.Erhältlich in Standardgelenkgrößen für eine genaue Passform.
  • Gekürzter Konus aus reinem PTFE
  • Für die einfache Trennung von Gelenkverbindungsstücken
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Ermüdung
  • Arbeitstemperaturbereich von -100 bis +250 °C
  • Keine Kontamination durch Schmierstoffe an den Gelenken
  • Für den Einmalgebrauch oder gelegentlichen Einsatz vorgesehen
  • Geeignet für Arbeiten mit niedrigem Vakuum
  • PTFE-Gütegrad gemäß USP-Klasse VI
  • Gemäß US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Arbeiten mit schwachem Vakuum
Material PTFE
Produkttyp Manschetten
Temperaturbereich (metrisch) –100 bis 250 °C
Anzahl Standard-Konusverbindungen 14/23
Typ Gekürzter Konus