Learn More
Quickfit™ Büchner-Flasche mit einfachem Seitenarm und Bodenanschluss
Artikelnummer. 12559885
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
145 mm
172 mm
227 mm
Außendurchmesser (metrisch):
85 mm
105 mm
136 mm
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12559885 1000 ml 227 mm 136 mm 2 Stück
12579855 500 ml 172 mm 105 mm 2 Stück
12549845 250 ml 145 mm 85 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12559885 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. FB1L/3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dickwandige Ausführung mit Sockel für Vakuumarbeiten
  • Präzisionsgeschliffene Quickfit™ Buchse
  • Mit herkömmlichen Seitenarm aus glattem Glas zur Aufnahme von Vakuumschläuchen mit 9 mm Bohrung
  • Dickwandige Ausführung mit Sockel für Vakuumarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 6556
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 227 mm
Außendurchmesser (metrisch) 136 mm