missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ Kanister aus starrem HDPE

Artikelnummer. 10309364
Change view
Click to view available options
:
Kapazität: 10 l
Artikelnummer.
10309364 Kapazität: 10 l
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10309364

Marke: Azlon JGH150

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kapazität (metrisch): 10 l

    • Leicht und robust
    • Korrosionsbeständig
    • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß den Vorschriften in der EU und den USA (FDA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Abmessungen (L x B x H) 226 x 194 x 324 mm
Material HDPE
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Kanister
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.