Learn More
Azlon™ Runde Weithalspulverflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Durchscheinende, starre HDPE-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen mit PVDC-Wattierung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 300 ml |
| Farbe | Translucent |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Closure Included | Yes |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 135 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 61 mm |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |