Learn More
Azlon™ Runde Weithalspulverflaschen
Artikelnummer. 12030802
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12030802 150 ml 10 Stück
10430655 250 ml 10 Stück
10432575 300 ml 10 Stück
10310025 500 ml 10 Stück
12064807 1000 ml 5 Stück
5 options
Artikelnummer. 12030802
Marke: Azlon BGC428P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Lagerung von Pulvern und anderen Feststoffen
  • Durchscheinende, starre HDPE-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen mit PVDC-Wattierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 ml
Farbe Durchscheinend
Material HDPE
Anzahl pro Packung 10
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 104 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Schraubkappe