Learn More
Azlon™ Gummi-Konusse
Artikelnummer. 12423591
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Adapter 3690: Serie
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12423591 Adapter 3690: Serie 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12423591 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. CON0006A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.77 €
    49.23 € / 1 Sets
    Sparen 12.54 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Montage von Gooch-Tiegeln auf Adaptern der Serie 3690
Für die Montage von Gooch-Tiegeln auf Adaptern der Serie 3690:
  • Hergestellt aus Naturkautschuk
  • Satz von sechs Größen; 15, 22, 28, 36, 42 und 52 mm Innendurchmesser oben
  • Kann auch für die Montage von Filtertrichtern in Büchner-Kolben verwendet werden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Adapter 3690: Serie
Menge 1/Pckg.
Außendurchmesser (metrisch) 7 mm ID am unteren Ende, 15 mm ID am oberen Ende
Material Naturkautschuk
Typ Gummikegel