Learn More
Azlon™ Schraubverschlüsse für belüftete Spritzflaschen, Weithals
Artikelnummer. 15387057
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15387057 Orange 5 Stück
15377057 Blau 5 Stück
15367057 Grün 5 Stück
15347057 Rot 5 Stück
15337057 Weiß 5 Stück
15357057 Gelb 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15387057 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. WBCAPVOR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.91 €
    20.45 € / 5 Stück
    Sparen 9.46 €
    31% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verschlusskappen für Weithals-Waschflaschen mit Tauchschlauch und patentiertem DripLok™ Dampfentlüftungsventil, das ein Tropfen von Lösungsmitteln verhindert.
  • Erhältlich in sechs Farben
  • Mit einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
  • Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
Spezifikation
Farbe Orange
Menge 5/Pckg.
Verschlussmaterial Polypropylen