Learn More
KAPPE SVL60 DICHTUNG EPDM/PTFE EPDM/PTFE
Product Code. 12633292
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
60mm
Unit Size:
5 Stück
Product Code. Gewindegröße (metrisch) unitSize
12633292 60mm 5 Stück
1 options
Product Code. 12633292
Brand: Pyrex 4503/60
Only null left
Add to basket
Add to basket
Chemische Beständigkeit durch Phenolharzdeckel mit PTFE-Oberfläche
  • Chemische Beständigkeit durch Phenolharzdeckel mit PTFE-Oberfläche
  • Autoklavierbar bis 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Schwarz
Beschreibung Schraubverschluss
Enthält PTFE-beschichtete Dichtungsscheibe aus Ethylen-Propylen
Material Phenolharz
Menge 5/PK
Gewindegröße (metrisch) 60mm
Auskleidungsmaterial PTFE-beschichtet
Halsausführung 50 mm
Produkttyp Screw Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) Reagenz- und Medienflaschen, Kulturröhrchen