Learn More
Azlon™ Azlon™ Hand-/Fingerschutz aus Silikongummi
Artikelnummer. 12098831
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Finger
Klein
Mittel
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12098831 Mittel 1 Stück
12018841 Finger 1 Stück
12008841 Klein 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12098831 Lieferant Azlon™ Lieferanten-Nr. PGR402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.59 €
    75.34 € / 1 Stück
    Sparen 20.25 €
    21% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die sichere Handhabung von heißen Bechern und Kolben
  • Temperaturbeständig bis zu 250 °C
  • Für den Umgang mit kalten Objekten bei Temperaturen bis -57 °C
  • Die Kontaktflächen haben mehrere Noppen, um einen guten Halt zu gewährleisten. 
Specifica
Material Silikon
Produkttyp Hand-/Fingerschutz
Größe Mittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Handhabung heißer Becher, Flaschen usw.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.