Learn More
Dynalon™ Azlon™ Belüftete Lösungsmittelspritzflaschen
Artikelnummer. 12166570 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Verschlussfarbe:
Grün
Orange
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe unitSize
12166570 250 ml Grün 5 Stück
12156570 250 ml Orange 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12166570 Lieferant Dynalon™ Lieferanten-Nr. 6230330
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die einzigartige Zwei-Wege-Ventilstopp-Dampfdruckaufbau und beseitigt die Gefahr flüchtiger Lösungsmittellecks
Die transparenten Waschflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte verfügen über ein einzigartiges Zwei-Wege-Ventil, das die Ansammlung von Dampfdruck verhindert und die Gefahr von flüchtigen Lösungsmittellecks eliminiert. Der weite Hals sorgt für eine einfachere und sicherere Füllung. Darüber hinaus sind kadmiumfreie Polypropylen-Dispensierverschlüsse farbcodiert, um eine schnelle Identifizierung zu ermöglichen. Und für eine optimale Kontrolle beim Dispensieren ist der Strahl präzise geformt. Jede Flasche verfügt über ein klares, unauslöschbares Etikett, das den Inhalt, internationale Gefahrenkennzeichen und Anleitungsdiagramme für eine sichere Verwendung umfasst. Unbeschriftete Flaschen mit Beschriftungsflächen und einem kompletten Satz selbstklebender Gefahrenetiketten für den individuellen Gebrauch sind ebenfalls erhältlich. Lieferung in praktischen fünfer Einlegeböden.
Bestellinformation
Es sind Flaschen mit 250 oder 500 ml Kapazität mit fünf gängigen Lösungsmitteletiketten erhältlich.
Compliance
Auf dem Boden jeder Flasche ist ein SPI-Recyclingcode eingestanzt.
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Breite (metrisch) 57.15mm
Verschlussfarbe Grün
Zertifizierung/Konformität SPI recycling code stamped on base
Höhe (metrisch) 203.2 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,25 in.
Höhe (angloamerikanisch) 8 in.
Chemical Label Methanol
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar