Learn More
Azlon™ HDPE-Becher mit Ausguss
Artikelnummer. 12055562
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
12055562 Weiß 1 Stück
12025562 Schwarz 1 Stück
12064588 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12055562 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. BWX112
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die HDPE-Eimer mit erhabener Graduierung und Ausguss gewährleisten einfaches Ausgießen
  • Geformter Griff für einfaches Anheben und Tragen
  • Auswahl zwischen Weiß und Schwarz
  • Erhabene Graduierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Eimer mit Ausguss
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Menge Je 1