Learn More
Azlon™ konische Messbecher mit aufgedruckter Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus hochhtransparentem Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit.Azlon™ konische Becher mit aufgedruckten Graduierungen eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
- Konische Ausführung – stapelbar, platzsparend und einfach in der Handhabung
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Crisp, blue, easy to read indelible graduations
- Präzise, tropfenfreie Ausgüsse
- Entspricht ISO 7056
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 97 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 120 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 120 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Verwendung in mikrobiologischen Laboren, Gewebekulturen oder Umgebungen |
| Höhe (metrisch) | 148 mm |
| Schritten | 100 mL |
| Menge | 5/Packung |
| Mehr anzeigen |