Learn More
Azlon™ konische Behälter mit Schnappdeckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
2500 ml
5000 ml
Enthält:
Eng sitzende LDPE-Deckel
Schnappdeckel
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
250 Stück
50 Stück
Description
- Nützliche leichte konische Behälter mit fest schließenden LDPE-Deckeln
- Gute chemische Beständigkeit
- Ideal zur Aufbewahrung von Proben, Pulvern, Futtermitteln und mehr
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den US-Vorschriften
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Proben, Pulver, Tierfutter |
| Enthält | Eng sitzende LDPE-Deckel |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 50 Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | –20 bis 135 °C |
| Gewicht (metrisch) | 4,75 kg |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Form | Rund |
| Show More |