Learn More
Azlon™ konische Behälter mit Schnappdeckel
Artikelnummer. 12076892
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
2500 ml
5000 ml
Enthält:
Eng sitzende LDPE-Deckel
Schnappdeckel
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
250 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält unitSize
12076892 125 ml Schnappdeckel 250 Stück
12086892 250 ml Eng sitzende LDPE-Deckel 250 Stück
12096892 400 ml Eng sitzende LDPE-Deckel 100 Stück
12006902 1000 ml Eng sitzende LDPE-Deckel 100 Stück
12016902 2000 ml Eng sitzende LDPE-Deckel 50 Stück
12585087 2500 ml Eng sitzende LDPE-Deckel 25 Stück
12036902 5000 ml Eng sitzende LDPE-Deckel 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12076892 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. JWH0125P
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus robustem, chemisch beständigem Polypropylen, autoklavierbar bei 121 °C. Azlon™ konische Behälter mit Snap-On Deckel und geformtem Griff für sicheres Tragen. Dank gedrungener Form leichte Unterbringung auf Regalen, Arbeitsflächen sowie beim Transport. Erhabene Graduierungen für eine schnelle Volumenbestimmung. Verschlusskappen auf 10- und 20 l-Kanistern mit markierten Bohrführungen zum leichten Anschluss von Zuleitungen.
  • Nützliche leichte konische Behälter mit fest schließenden LDPE-Deckeln
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Ideal zur Aufbewahrung von Proben, Pulvern, Futtermitteln und mehr
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den US-Vorschriften 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Proben, Pulver, Tierfutter
Enthält Schnappdeckel
Material HDPE
Menge Gehäuse 250Pack
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 135 °C
Gewicht (metrisch) 3,4 kg
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 40 mm
Produkttyp Aufbewahrungsbehälter
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 80 mm
Verschlusstyp Schnappverschluss