Learn More
Azlon™ Griffbundhülsen mit Glasverbindung
Artikelnummer. 12063354
Change view
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Standard-Konusverbindungen unitSize
12063354 14/23 1 Stück
12093354 29/32 1 Stück
12073354 19/26 1 Stück
12053354 10/19 -
12083354 24/29 1 Stück
12003364 34/35 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 12063354
Marke: Azlon SWN804
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bildet eine flüssigkeits- und gasdichte Versiegelung.
  • Für Hochvakuumdichtungen ohne Schmiermittel mit Quickfit™ Glasschliffverbindungen
  • Robuste Konstruktion mit gerändelten Schultern für einfache Handhabung und wiederholte Verwendung
  • Selbstschmierend und nicht kontaminierend
  • Arbeitstemperaturbereich von -100 °C bis +260 °C
  • Arbeitsvakuum von ≤ 10-3 Atmosphären
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Produkttyp Konische Muffen
Temperaturbereich (metrisch) –100 bis 250 °C
Anzahl Standard-Konusverbindungen 14/23