Learn More
Azlon™ Griffbundhülsen mit Glasverbindung
Beschreibung
- Für Hochvakuumdichtungen ohne Schmiermittel mit Quickfit™ Glasschliffverbindungen
- Robuste Konstruktion mit gerändelten Schultern für einfache Handhabung und wiederholte Verwendung
- Selbstschmierend und nicht kontaminierend
- Arbeitstemperaturbereich von -100 °C bis +260 °C
- Arbeitsvakuum von ≤ 10-3 Atmosphären
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Konische Muffen |
| Temperaturbereich (metrisch) | –100 bis 250 °C |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 19/26 |