Learn More
Azlon™ Griffbundhülsen mit Glasverbindung
Artikelnummer. 12093354
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12093354
Marke: Azlon SWN810
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bildet eine flüssigkeits- und gasdichte Versiegelung.
  • Für Hochvakuumdichtungen ohne Schmiermittel mit Quickfit™ Glasschliffverbindungen
  • Robuste Konstruktion mit gerändelten Schultern für einfache Handhabung und wiederholte Verwendung
  • Selbstschmierend und nicht kontaminierend
  • Arbeitstemperaturbereich von -100 °C bis +260 °C
  • Arbeitsvakuum von ≤ 10-3 Atmosphären
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Produkttyp Konische Muffen
Temperaturbereich (metrisch) –100 bis 250 °C
Anzahl Standard-Konusverbindungen 29/32