Learn More
Azlon™ Griffbundhülsen mit Glasverbindung
Bildet eine flüssigkeits- und gasdichte Versiegelung.
8.55 € - 31.60 €
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12063354
|
Azlon
SWN804 |
14/23 |
15.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12093354
|
Azlon
SWN810 |
29/32 |
31.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12073354
|
Azlon
SWN806 |
19/26 |
16.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12053354
|
Azlon
SWN802 |
10/19 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12083354
|
Azlon
SWN808 |
24/29 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12003364
|
Azlon
SWN812 |
34/35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Für Hochvakuumdichtungen ohne Schmiermittel mit Quickfit™ Glasschliffverbindungen
- Robuste Konstruktion mit gerändelten Schultern für einfache Handhabung und wiederholte Verwendung
- Selbstschmierend und nicht kontaminierend
- Arbeitstemperaturbereich von -100 °C bis +260 °C
- Arbeitsvakuum von ≤ 10-3 Atmosphären
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
Spezifikation
PTFE | |
Konische Muffen |