Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Flachrollen-Sterilisationsbeutel
Beschreibung
- Schützt den Inhalt vor Zersetzung, Beschädigung und Kontamination.
- Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | EN868-5 und ISO11607-1 |
| Verschlusstyp | Heißsiegel |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl pro Karton | 4 Spulen |
| Abmessungen (L x B) | mm |
| Länge (metrisch) | 200 m |
| Mehr anzeigen |