Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Flachrollen-Sterilisationsbeutel
Artikelnummer. 15611974
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
200 m x 150 mm
200 m x 200 mm
mm
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15611974
Marke: Synergy Healthcare™ RF150200
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hochwertige, vorgeformte, heißversiegelbare, abziehbare, sterile Barriereverpackung. Die Synergy Healthcare™ Azo™ Sterilisierbeutel auf Flachrolle eignen sich für die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, Laborgeräte oder klein- bis mittelgroßer Sets mit Dampf oder Ethylenoxid.
  • Schützt den Inhalt vor Zersetzung, Beschädigung und Kontamination.
  • Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität EN868-5 und ISO11607-1
Farbe Blau
Material Copolymer-PET/PP-Folie
Menge 4
Abmessungen (L x B) 200 m x 150 mm
Länge (metrisch) 200 m
Breite (metrisch) 150 mm
Produkttyp Sterilisationsrolle