Learn More
Azobenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10167510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10167510 50 g Glasflasche 50 Gramm
10464125 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10167510 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 401540500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 103-33-3 | C12H10N2 | 182.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-33-3
Summenformel C12H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 182.23
MDL-Nummer MFCD00003022
InChI-Schlüssel DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym azobenzene, diazene, diphenyl, diazobenzene, e-diphenyldiazene, azobisbenzene, azofume, 1,2-diphenyldiazene, azodibenzeneazofume, diphenyldiimide, azobenzide
PubChem CID 2272
ChEBI CHEBI:190358
IUPAC-Name Diphenyldiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azobenzene
Schmelzpunkt 66.0°C to 69.0°C
Farbe Orange
Siedepunkt 293.0°C
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5N=NC6H5
Menge 50 g
Beilstein 16, 8
Merck Index 15, 909
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, glacial acetic acid,, acetone and benzene
Formelmasse 182.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver