Learn More
Azobenzol, TRC
Artikelnummer. 30340643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340643 100 mg 100 Milligramm
30335060 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30340643 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA931000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azobenzene
CAS 103-33-3
Summenformel C12 H10 N2
Menge 100 mg
Synonym Azobenzene (8CI), Benzene, azo- (3CI), Diazene, diphenyl- (9CI), 1,2-Diphenyldiazene, A 15073, Azobenzide, Azobenzol, Benzene, azobis-, Benzeneazobenzene, Diphenyldiazene, Diphenyldiimide, NSC 2102, Phenylazobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
SMILES c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
IUPAC-Name (E)-Diphenyldiazen
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Formelmasse 182.0844