Learn More
Azoxybenzol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430481
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430481 10 g 10 Gramm
11440481 50 g 50 Gramm
11450481 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430481 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20021.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 495-48-7 | Molecular Formula: C12H10N2O | Molecular Weight: 198.225 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-48-7
Summenformel C12H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.225
MDL-Nummer MFCD00019925
InChI-Schlüssel GAUZCKBSTZFWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym azoxybenzene, azoxybenzide, azoxybenzol, fenazox, fentoxan, azobenzene, oxide, diphenyldiazene 1-oxide, benzene, azoxydi, diazene, diphenyl-, 1-oxide, ordinary azoxybenzene
PubChem CID 10316
ChEBI CHEBI:51865
IUPAC-Name Oxido-phenyl-phenyliminoazan
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=[N+](C2=CC=CC=C2)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azoxybenzene
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Dichte 1.16
Siedepunkt 130°C (0.9 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 743984
Merck Index 14,923
Formelmasse 198.23
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Azoxybenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Azoxybenzene