Learn More
Azoxystrobin, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Azoxystrobin |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 131860-33-8 |
| Farbe | Dunkelorange bis braun |
| pH | 6.4 |
| Schmelzpunkt | 117°C to 119°C |
| Siedepunkt | 360°C |
| Synonym | Methyl (E)-2-((6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl)oxy)-alpha-(methoxymethylene)benzeneacetate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 403.4 |
| Mehr anzeigen |