Learn More
Azoxystrobin, TRC
Artikelnummer. 30133906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133906 500 mg 500 Milligramm
30040970 1 g 1 Gramm
30003920 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30133906 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA965150500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131860-33-8
Summenformel C22 H17 N3 O5
Molekulargewicht (g/mol) 403.39
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[[6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (E)-, A 14115, Abound, Abound 2.08F, Amistar, Amistar 250SC, Azaka, Azoxystrobin, Azoxystrobine, Bankit, Cruiser Extreme, Dynasty, Heritage, Heritage 50DF, ICI-A 5504, Methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxypropenoate, Methyl (E)-2-[2-[[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy]phenyl]-3-methoxyacrylate, Onestar, Ortiva, Priori, Protege, Protege FL, Quadris
IUPAC-Name Methyl(E)-2-[2-[6-(2-Cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-3-Methoxyprop-2-enoat
SMILES CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
Specifications
Chemischer Name oder Material Azoxystrobin
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Azoxystrobin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 500 mg
Formelmasse 403.1168
Reinheit (%) >95%