Learn More
Azpack™ Mörser und Stößel mit Holzgriff
Beschreibung
- Mörser aus glasiertem Elektroporzellan
- Zum Stößel gehört ein Holzgriff aus Buche
- Unglasierte Schleiffläche
- Integrierte Ausgießlippe zur Verringerung von Abfall und Verschüttung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 199mL |
| Ausführung | Unglasiert |
| Innendurchmesser (metrisch) | 95 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 113 mm (118 mm bis zur Lippe) |
| Produkttyp | Mörser und Stiel |
| Material | Mörser: Glasiertes Elektroporzellan, Stößel: Buche |
| Höhe (metrisch) | 74 mm (Mörser) |
| Länge (metrisch) | 170 mm (Stößel) |