Learn More
Azpack™ Nylon Nicht lösbare Kabelbinder, 200 x 4,8 mm
Artikelnummer. 11378083
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Orange
Rot
Schwarz
Silber
Transparent
Violett
Packungsgröße:
100 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11378083 Schwarz 100 Stück
12366377 Orange 100 Stück
11328093 Transparent 100 Stück
12386377 Violett 100 Stück
12396377 Braun 100 Stück
12326377 Rot 100 Stück
12346377 Gelb 100 Stück
12356377 - 100 Stück
12376377 Silber 100 Stück
12336377 Blau 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11378083 Lieferant Azpack™ Lieferanten-Nr. 11378083
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Befestigen und organisieren Sie Computerkabel, Drähte und andere Gegenstände. Azpack™ nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 200 x 4.8 mm, lösen sich nicht, wenn der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.
Erhältlich in diversen Größen und Farben.
  • Material – Nylon
  • Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
  • Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Typ Kabelbinder
Material Nylon
Farbe Schwarz
Länge (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 4.8 mm
Abmessungen (L x B) 200 x 4.8 mm
Zugfestigkeit (angloamerikanisch) 22 kg
Menge 100/Pckg.
Zertifizierung/Konformität UL94 Klasse V2