Learn More
Azpack™ PTFE-Dichtungsband
Artikelnummer. 11963854
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
11963854 100 mm -
11953854 50 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11963854
Marke: Azpack™ 11963854
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Lässt sich leicht über Schliffverbindungen und Stopfen oder über die Mündung von Röhrchen und Flaschen dehnen. Azpack™ Abdichtband aus PTFE ist nicht klebend und sterilisierbar.
  • PTFE
  • Nicht klebend
  • 10 m-Rolle
  • Dampfsterilisierbar
Spezifikation
Farbe Weiß
Produkttyp Klebefolie
Breite (metrisch) 100 mm
Material PTFE
Dicke 1mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Kann leicht über Stopfen und geschliffene Verbindungen oder Schlauch- und Flaschenmündungen gezogen werden