Learn More
Azpack™ PTFE-Dichtungsband
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PTFE
- Nicht klebend
- 10 m-Rolle
- Dampfsterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Klebefolie |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Material | PTFE |
| Dicke | 1mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kann leicht über Stopfen und geschliffene Verbindungen oder Schlauch- und Flaschenmündungen gezogen werden |