Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aztreonam
Artikelnummer. 15585146 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15585146 1 g 1 Gramm
15595146 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15585146 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 455410010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78110-38-0
Summenformel C13H17N5O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 435.426
InChI-Schlüssel WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
PubChem CID 56842327
IUPAC-Name 2-[(E)-[1-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-Methyl-4-Oxo-1-Sulfoazetidin-3-yl]Amino]-2-Oxoethylidin]Aminoxy-2-Methylpropansäure
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aztreonam
Typ Aztreonam
Schmelzpunkt 227.0°C
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Wasser 5% max.
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: very slightly soluble in methanol, soluble in dmso, insoluble in ethanol
Formelmasse 435.43
Reinheit (%) ≥90% (HPLC)