missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Aztreonam

Artikelnummer. p-7077548 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15585146

Marke: Thermo Scientific Chemicals 455410010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 78110-38-0
Summenformel C13H17N5O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 435.426
InChI-Schlüssel WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
PubChem CID 56842327
IUPAC-Name 2-[(E)-[1-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-Methyl-4-Oxo-1-Sulfoazetidin-3-yl]Amino]-2-Oxoethylidin]Aminoxy-2-Methylpropansäure
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aztreonam
Typ Aztreonam
Schmelzpunkt 227.0°C
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Wasser 5% max.
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: very slightly soluble in methanol, soluble in dmso, insoluble in ethanol
Formelmasse 435.43
Reinheit (%) ≥90% (HPLC)

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt