Learn More
Aztreonam, 95.7 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
- Zeigt eine hohe Resistenz gegen β-Lactamase-Abbau
- Mit hoher Spezifität für gramnegative aerobe Stäbchen
- Weißes Pulver
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aztreonam |
| Typ | Aztreonam |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Prozentgehaltsbereich | 0.957 |
| Formelmasse | 435.4 |