Learn More
Aztreonam, 95.7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-4404661 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11403281 1 g 1 Gramm
11413281 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11403281
Marke: MP Biomedicals 0215041501
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Greift spezifisch das Penicillin-bindende Protein 3 (PBP-3) von gramnegativen Bakterien an
  • Zeigt eine hohe Resistenz gegen β-Lactamase-Abbau
  • Mit hoher Spezifität für gramnegative aerobe Stäbchen
  • Weißes Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78110-38-0
Summenformel C13H17N5O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 435.426
InChI-Schlüssel WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
Synonym Azthreonam, Azactam
PubChem CID 56842327
IUPAC-Name 2-[(E)-[1-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-Methyl-4-Oxo-1-Sulfoazetidin-3-yl]Amino]-2-Oxoethylidin]Aminoxy-2-Methylpropansäure
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aztreonam
Typ Aztreonam
Physikalische Form Kristallpulver
Farbe Weiß
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 0.957
Formelmasse 435.4