Learn More
Aztreonam, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11493271 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493271 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11493271 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02150415.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30 €
    74.55 € / 500 Milligramm
    Sparen 3.75 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aztreonam
CAS 78110-38-0
Summenformel C13H17N5O8S2
Menge 500 mg
Synonym trans-2-1-2-Aminthiazol-4-yl-2-2-Methyl-4-oxo-1-Sulphoazetidin-3-ylamin-2-oxoethylidenaminoxy-2-Methylpropionsäure, 2-1-2-Amino-4-thiazolyl-2-2r-2alpha-methyl-4-oxo-1-sulfo-3beta-azetidinyl-amino-2-oxoethyliden-amino-oxy-2-methylpropansäure
InChI-Schlüssel WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
IUPAC-Name 2-[(E)-[1-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-Methyl-4-Oxo-1-Sulfoazetidin-3-yl]Amino]-2-Oxoethylidin]Aminoxy-2-Methylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 435.426
PubChem CID 56842327
Formelmasse 435.4