Learn More
Aztreonam, Thermo Scientific™
129.00 € - 427.01 €
Chemische Identifikatoren
CAS 78110-38-0
Summenformel C13H17N5O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 435.426
MDL-Nummer MFCD00072145
InChI-Schlüssel WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
PubChem CID 56842327
IUPAC-Name 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15425189
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62887.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
132.00 €
129.00 € / 1 Gramm
Sparen 3.00 €
2% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15435189
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62887.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
448.00 €
427.01 € / 5 Gramm
Sparen 20.99 €
4% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Aztreonam is used to treat severe infections of the urinary tract, lower respiratory tract, skin, stomach, female reproductive organs, and other body systems.
Solubility
Soluble in DMF/water (1:1) at 50 mg/ml
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
78110-38-0
435.426
WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid
C13H17N5O8S2
MFCD00072145
56842327
CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Spezifikation
Aztreonam
White
MFCD00072145
Soluble in DMF/water (1:1) at 50 mg/ml
CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
435.426
435.43
78110-38-0
C13H17N5O8S2
14,925
WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid
56842327
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 278-839-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UA2451400
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C