Learn More
Aztreonam, TRC
Artikelnummer. 30134846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134846 1 g 1 Gramm
17974485 500 mg 500 Milligramm
17924625 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134846 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA9652001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78110-38-0
Summenformel C13 H17 N5 O8 S2
Molekulargewicht (g/mol) 435.43
Synonym 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic Acid, Propanoic acid, 2-[[[1-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl)amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methyl-, [2S-[2α,3β(Z)]]-, 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic acid, Antibiotic Squibb 26,776, Azonam, Azthreonam, Aztreon, Aztreonam, Nebactam, Primbactam, SQ 26776, Squibb 26776
IUPAC-Name 2-[(Z)-[1-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-[[(2S,3S)-2-Methyl-4-oxo-1-Sulfoazetidin-3-yl]Amino]-2-Oxoethyliden]Amino]Oxy-2-Methylpropanosäure
SMILES C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c2csc(N)n2)C(=O)N1S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aztreonam
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Formelmasse 435.0519
Reinheit (%) >95%