Learn More
Azulen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478879 5 g 5 Gramm
11358075 250 mg 250 Milligramm
11348075 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478879 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08271.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 275-51-4 | C10H8 | 128.174 g/mol
Azulene is used as an additive in ointments. It is an active ingredient in cosmetics, shaving creams and other topicals. It is used as antioxidant and in anti-inflammatory activities. It is involved in the colorimetric determination of furfural. It acts as ligand for low valent metals and forms pi complexes with both cyclopentadienyl and cylcloheptatrienyl ligands in organometallic chemistry. It is also used as precursor for the preparation of (azulene)Mo2 (CO)6 and (azulene)Fe2 (CO)5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azulen kommt als Zusatz in Salben zum Einsatz. Es ist ein Wirkstoff in Kosmetika, Rasiercremes und anderen topischen Substanzen. Besitzt antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften. Es ist an der kolorimetrischen Bestimmung von Furfural beteiligt. Es fungiert als Ligand für niedrigvalente Metalle und bildet pi-Komplexe mit Cyclopentadienyl- und Cycloheptatrienyl-Liganden in der metallorganischen Chemie. Es wird auch als Vorstufe für die Herstellung von (Azulen)Mo2 (CO)6 und (Azulen)Fe2 (CO)5 verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 275-51-4
Summenformel C10H8
Molekulargewicht (g/mol) 128.174
MDL-Nummer MFCD00003810
InChI-Schlüssel CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep
PubChem CID 9231
ChEBI CHEBI:31249
IUPAC-Name Azulen
SMILES C1=CC=C2C=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azulene
Schmelzpunkt 98°C to 101°C
Siedepunkt 241°C to 243°C
Menge 5 g
Beilstein 969517
Merck Index 14,926
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 99%