Learn More
Azure C (Technische Stufe), TRC
Artikelnummer. 30342938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342938 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342938 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA96611825G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azure C (Technical Grade)
CAS 531-57-7
Summenformel C13H14N3SCl
Menge 25 g
Synonym Azure C (6CI), Phenothiazin-5-ium, 3-amino-7-(methylamino)-, chloride (8CI,9CI), 3-Amino-7-methylaminophenazathionium chloride, Monomethylthionine, Monomethylthionine chloride
InChI-Formel InChI=1S/C13H12N3S.ClH/c1-15-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(14)2-4-10(12)16-11;/h2-7,15H,14H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CNc1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
IUPAC-Name 7-N-Methylphenothiazin-5-ium-3,7-diamin;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 277.77
Formelmasse 277.044