missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azure C (Technische Stufe), TRC

Artikelnummer. 30334782
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334782 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30334782 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA9661185G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Azure C (Technical Grade)
CAS 531-57-7
Summenformel C13H14N3SCl
Menge 5 g
Synonym Azure C (6CI), Phenothiazin-5-ium, 3-amino-7-(methylamino)-, chloride (8CI,9CI), 3-Amino-7-methylaminophenazathionium chloride, Monomethylthionine, Monomethylthionine chloride
InChI-Formel InChI=1S/C13H12N3S.ClH/c1-15-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(14)2-4-10(12)16-11;/h2-7,15H,14H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CNc1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
IUPAC-Name 7-N-Methylphenothiazin-5-ium-3,7-diamin;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 277.77
Formelmasse 277.044
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.