Learn More
Azur I, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11325099 25 g 25 Gramm
11315099 5 g 5 Gramm
11335099 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11325099 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17508.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 531-55-5 | C15H16ClN3S | 305.824 g/mol
Azure B is used for staining semi-thin sections of plant tissue. This dye is also useful in the NCCLS method for blood smears and Lillie's modified Nocht's method for paraffin sections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azure B wird zum Färben von halbdünnen Schnitten aus pflanzlichem Gewebe verwendet. Dieser Farbstoff ist auch bei der NCCLS-Methode für Blutausstriche und bei Lilli′es modifizierter Noch-Ts′-Methode für Paraffinschnitte nützlich.
Löslichkeit
Löslich in 1 mg/ml Wasser. Kaum löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 531-55-5
Summenformel C15H16ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 305.824
MDL-Nummer MFCD00011935
InChI-Schlüssel DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym azure b, azure i, methylene azure b, 3-dimethylamino-7-methylamino phenothiazin-5-ium chloride, trimethylthionine chloride, azur i, methyleneazure, methylene azure van, unii-7c8bel8wqv, modr kresylova bb czech
PubChem CID 68275
IUPAC-Name Dimethyl-[7-(Methylamino)Phenothiazin-3-ylidene]Azanium;Chlorid
SMILES CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azure I
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 3922630
Merck Index 14,6058
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1mg/ml water. Sparingly soluble in alcohol.
Formelmasse 305.83