Learn More
B-1-Naphthalenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30465696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465696 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465696 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3776152.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material B-1-Naphthalenyl-boronic Acid
CAS 13922-41-3
Summenformel C10H9BO2
Menge 2.5 g
Synonym 1-Naphthaleneboronic Acid, 1-Naphthalenyl-boronic Acid, (1-Naphthalenyl)boronic Acid, (Naphthalen-1-yl)boronic Acid, 1-Naphthylboric Acid, 1-Naphthylboronic Acid, NSC 78936, alpha-Naphthaleneboronic Acid, alpha-Naphthylboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H
SMILES OB(O)c1cccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-Naphthylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 171.99
Formelmasse 172.0696