missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B-[2-Fluor-3-(methoxy-d3)phenyl]boronsäure, TRC

Artikelnummer. 30406782
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30406782 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30406782 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF40299625MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemischer Name oder Material B-[2-Fluoro-3-(methoxy-d3)phenyl]boronic Acid
CAS 2233595-37-2
Summenformel C7H5D3BFO3
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cccc(B(O)O)c1F
IUPAC-Name [2-Fluor-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 172.96
Formelmasse 173.0739
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.