Learn More
B-[2-Fluor-3-(methoxy-d3)phenyl]boronsäure, TRC
Artikelnummer. 30400129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400129 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30400129 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF40299650MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material B-[2-Fluoro-3-(methoxy-d3)phenyl]boronic Acid
CAS 2233595-37-2
Summenformel C7H5D3BFO3
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cccc(B(O)O)c1F
IUPAC-Name [2-Fluor-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 172.96
Formelmasse 173.0739