Learn More
Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer
Artikelnummer. 11508264
Click to view available options
Höhe (metrisch):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
4
5
7
12
Vertikale Wiederholung (metrisch):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Breite (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Unit Size:
1 Rollen
1 Stück
Product Code. 11508264
Brand: Brady™ 030512
Only null left
Add to basket
Add to basket
Drucketiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker.
  • Permanenter Klebstoff
  • Für glatte Oberflächen
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-, CSA- und AGA-zugelassen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe White
Ausführung Glanz
Format Die-cut
Material Polyester (B-423)
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Modell THT-47-423-10
Anzahl pro Packung 10000 Label(s) / Roll
Menge 10.000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 7,6 mm
Dimensions (LxW) 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Breite (angloamerikanisch) 0.65 in
Breite (metrisch) 16,5 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 16.51 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 16.51 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.2 in
Höhe (metrisch) 5,1 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 5.1 mm
Alternate Part Number THT-47-423-10