Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Benutzerdefinierte vorgedruckte Etiketten
- Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer
Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer
Artikelnummer. 11518264
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
4
5
7
12
Vertikale Wiederholung (metrisch):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Breite (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
| Artikelnummer. | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11518264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 50,8 mm | 1 Rollen |
| 11593764 | 3,2 mm | 2 | 6,4 mm | 38,1 mm | 1 Rollen |
| 11558254 | 4,8 mm | 1 | 7,3 mm | 25,4 mm | 1 Rollen |
| 11589053 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 12,7 mm | 1 Rollen |
| 11508264 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 Rollen |
| 11583704 | 5,1 mm | 4 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 Rollen |
| 11598254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 19,1 mm | 1 Rollen |
| 11528264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 Rollen |
| 11599053 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 25,4 mm | 1 Rollen |
| 11568254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 31,8 mm | 1 Rollen |
| 11578254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 34,9 mm | 1 Rollen |
| 11543714 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 31,8 mm | 1 Rollen |
| 11563784 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 34,9 mm | 1 Rollen |
| 11573704 | 6,4 mm | 3 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 Rollen |
| 11513714 | 6,4 mm | 12 | 9,5 mm | 6,4 mm | 1 Rollen |
| 11523804 | 9,5 mm | 2 | 12,1 mm | 31,8 mm | 1 Rollen |
| 15751427 | 9,5 mm | 3 | 12,1 mm | 25,4 mm | 1 Rollen |
| 11543814 | 9,5 mm | 4 | 12,1 mm | 17,8 mm | 1 Rollen |
| 11523784 | 9,5 mm | 7 | 12,1 mm | 9,5 mm | 1 Rollen |
| 11573794 | 9,7 mm | 2 | 12,7 mm | 27,9 mm | 1 Rollen |
| 16677865 | 10,2 mm | 1 | 12,7 mm | 50,8 mm | 1 Stück |
| 11523714 | 11,1 mm | 5 | 13,6 mm | 12,7 mm | 1 Rollen |
| 11543804 | 12,7 mm | 1 | 15,2 mm | 50,8 mm | 1 Rollen |
| 11553704 | 19,1 mm | 2 | 22,2 mm | 38,1 mm | 1 Rollen |
| 11583794 | 19,1 mm | 4 | 22,2 mm | 19,1 mm | 1 Rollen |
| 16667865 | 31,8 mm | 1 | 34,9 mm | 69,9 mm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11518264
Marke: Brady™ 030513
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Permanenter Klebstoff
- Für glatte Oberflächen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | UL-, CSA- und AGA-zugelassen |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | White |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester (B-423) |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -70°C |
| Modell | THT-48-423-10 |
| Anzahl pro Packung | 10000 Label(s) / Roll |
| Menge | 10.000 Etiketten |
| Form | Rechteck |
| Größe | 50.80 mm (W) x 6.35 mm (H) |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -94°F to +230°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -70 bis +110 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.003 in |
| Dicke (metrisch) | 0.076 mm |
| Vertikale Wiederholung (metrisch) | 8,9 mm |
| Dimensions (LxW) | 50.80 mm (W) x 6.35 mm (H) |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in |
| Breite (metrisch) | 50,8 mm |
| Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich | 50.80 mm |
| Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich | 50.80 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.25 in |
| Höhe (metrisch) | 6,4 mm |
| Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich | 6.4 mm |
| Alternate Part Number | THT-48-423-10 |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |